Learn More
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10508640
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10508640
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10508640
Marke: Fisher Chemical S/4200/60
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
pH 8.3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberS/4200/70,S/4200/71,S/4200/60,S/4200/63,S/4200/65
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ >