Learn More
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals
32.80 CHF - 247.00 CHF
Spezifikation
Siedepunkt 130.0°C to 135.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Namenshinweis 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Farbe Farblos
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10310424
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389931000
100 mL Kunststoffflasche
32.80 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10248893
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389932500
250 mL Kunststoffflasche
57.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10413205
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
389930010
1 L Kunststoffflasche
128.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11360836
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389930025
2.5 L Kunststoffflasche
247.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
130.0°C to 135.0°C
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
Farblos
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydroborate, SBH
[BH4-].[Na+]
37.83
11 to 13%
1.4
Sodium borohydride
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Flüssigkeit
NaBH4
15, 8727
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Natriumboranuid
37.82
Kunststoffflasche
1.4000g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals