Learn More
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 389931000
31.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10310424
  • 31.96 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
130.0°C to 135.0°C
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
Farblos
100 mL
NaBH4
15, 8727
Solubility in water: completely soluble
[BH4-].[Na+]
37.83
11 to 13%
1.4
Sodium borohydride
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Flüssigkeit
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydroborate, SBH
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Natriumboranuid
37.82
Kunststoffflasche
1.4000g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
ChargennummerA0409475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
ChargennummerA0406748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
ChargennummerA0447270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
ChargennummerA0444951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
Name des Produkts
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche