Learn More
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific 389930010
124.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413205
  • 124.62 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
130.0°C to 135.0°C
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
Farblos
1 L
NaBH4
15, 8727
Solubility in water: completely soluble.
[BH4-].[Na+]
37.83
11 to 13%
1.4
Sodium borohydride
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Flüssigkeit
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydroborate, SBH
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Natriumboranuid
37.82
Kunststoffflasche
1.4000g/mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals > 1 l; Kunststoffflasche