Learn More
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 389932500
55.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
130.0°C to 135.0°C | |
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution | |
Farblos | |
250 mL | |
NaBH4 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: completely soluble | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
11 to 13% | |
1.4 |
Sodium borohydride | |
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 | |
Flüssigkeit | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
Natriumboranuid | |
37.82 | |
Kunststoffflasche | |
1.4000g/mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0471352 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 389932500,389930025,389930010 |
A0471570 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 389932500,389930025,389930010 |
A0447270 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 389932500,389930025,389930010 |
A0465165 | Analysenzertifikat | 10/09/2024 | 389932500,389930025,389930010 |
A0460677 | Analysenzertifikat | 28/02/2024 | 389932500,389930025,389930010 |