Learn More
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydrogencarbonat |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 84.01 |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Relative Dichte | 1 l = 2.20 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur