Learn More
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15598134
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598134
2.5 kg, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Artikelnummer. 15598134
Marke: Avantor J.T.Baker 350905
Edge
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Formelmasse 84.01
Güte FCC/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.20 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ >