Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
17.00 CHF - 44.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Eingefasst | Yes |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15892255
|
Fisherbrand™
90101003 |
10 mm | 75 mm | N/A | |||||
15832265
|
Fisherbrand™
90101010 |
12 mm | 100 mm |
21.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15852265
|
Fisherbrand™
90101015 |
16 mm | 125 mm | N/A | |||||
15872265
|
Fisherbrand™
90101019 |
16 mm | 150 mm | N/A | |||||
15812265
|
Fisherbrand™
90101006 |
12 mm | 75 mm | N/A | |||||
15842275
|
Fisherbrand™
90101195 |
24 mm | 150 mm |
44.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Beständig gegen moderate Erwärmung
- Geringes Gewicht
- Entspricht ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Yes |