Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 90101010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15832265
  • 21.10 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen moderate Erwärmung
  • Geringes Gewicht
  • Entspricht ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Kalknatronglas
Ja
100 mm
100/Packung
12 mm