Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 90101019
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15872265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen moderate Erwärmung
  • Geringes Gewicht
  • Entspricht ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Kalknatronglas
Ja
150 mm
100/Packung
16 mm