Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke: Fisherbrand™ 90101003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegen moderate Erwärmung
- Geringes Gewicht
- Entspricht ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Yes |
75 mm | |
100 Pack | |
10 mm |