Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke: Fisherbrand™ 90101006
Beschreibung
- Beständig gegen moderate Erwärmung
- Geringes Gewicht
- Entspricht ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Ja |
75 mm | |
100/Packung | |
12 mm |