Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe
Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnappdeckel oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.
68.15 CHF - 347.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Neutrales Glas (Typ 1B)
Verschlusstyp Schnappdeckel oder Druckkappe
Verschlussgröße 22 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15374769
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15374769
10.5 ml
68.15 CHF
190 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15384769
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15384769
14 ml
314.00 CHF
162 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15304779
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15304779
28 ml
347.00 CHF
140 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15394769
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15394769
21 ml
73.40 CHF
162 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15364769
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15364769
7 ml
92.40 CHF
190 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
  • Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
  • Zur Verwendung mit Schnapp- oder Druckverschlüssen
  • Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses
  • Insbesondere für die Aufbewahrung von Pulvern und trockenen Proben geeignet
  • Fisherbrand™ Polyethylen-Druck- oder Schnappverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Neutrales Glas (Typ 1B)
Schnappdeckel oder Druckkappe
22 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe