Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe
Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnappdeckel oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15394769
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
- Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Schnappdeckeln oder Druckkappen
- Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses
- Insbesondere für die Aufbewahrung von Pulvern und trockenen Proben geeignet
- Fisherbrand™ Druckkappen oder Schnappdeckel aus Polyethylen für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Schnappdeckel oder Druckkappe | |
22 mm |
23 mm | |
21 ml | |
66 mm |
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24164Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14