Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe
Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnappdeckel oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15304779
329.65 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
- Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Schnappdeckeln oder Druckkappen
- Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses
- Insbesondere für die Aufbewahrung von Pulvern und trockenen Proben geeignet
- Fisherbrand™ Druckkappen oder Schnappdeckel aus Polyethylen für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Schnappdeckel oder Druckkappe | |
22 mm |
27 mm | |
28 ml | |
72 mm |