Learn More
Thermo Scientific™ Smart2Pure 12 Wasseraufbereitungssystem RO-Membran mit integrierter Vorbehandlung
Marke: Thermo Scientific™ 09.2012
468.90 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul
- Zur Verwendung mit Smart2Pure Wasseraufbereitungssystemen
- Flussrate 12l/h
Spezifikation
Umkehrosmosemembran | |
12 l/h | |
Ersatzteil für Smart2Pure Wasseraufbereitungssystem | |
12 l/h |
Umkehrosmose mit integriertem Vorbehandlungsmodul | |
Typ 3 | |
AA, IC, ICP, Standardpuffer |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31