Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set
For use in research applications
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-29321
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18789733
  • 936.00 CHF / 2 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Spezifikation
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
2 mg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set > 2mg