Learn More
Thermo Scientific™ Umkehrosmose-Membran
Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 09.2006
507.54 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11327141
  • 544.71 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 6 l/h
Smart2Pure
Umkehrosmosemembran
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Umkehrosmose-Membran > RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 6 l/h