Learn More
Invitrogen™ Adapta™ Universal Kinase Assay Kit
Adapta™ Universal-Kinase-Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ PV5099
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Adapta™ Universal-Kinase-Assay-Kit ist ein homogener, fluoreszenzbasierter Immunoassay für den Nachweis von ADP, das von Kinasen oder anderen ATP-abhängigen Enzymen produziert wird.Weitere Informationen finden Sie unter: www.invitrogen.com/adapta.
Spezifikation
Universal-Kinase-Assay | |
Adapta™ Universal-Kinase-Assay-Kits werden auf Trockeneis geliefert und sollten bei -20 °°C gelagert werden | |
384-Well-Platte | |
340⁄615, 665 | |
1022, 1147, 120892, 1612, 3376, 5289, 5290, 5294, 8536 | |
Adapta™ | |
Endpunkt | |
CAMK1, PIK3C2B, PIK3C3, PIK3CG, SPHK2, PI4KB, PIK3C2A, GSG2, LRRK2, CDK7/cyclin H/MNAT1, PI4KA, LRRK2 G2019S, CDK9/Cyclin T1, PIK3CA/PIK3R1, SPHK1, PIK3CD/PIK3R1, DAPK1 | |
CAMK1, CDK7, CDK9, CHUK, LRRK2, PI4KB, PIK3C2B, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3C2A |
Biochemische ADP-Akkumulation | |
Fluoreszent | |
Kinase-Assay-Kit | |
TR-FRET | |
Alexa Fluor™ 647, Europium | |
1 kit | |
Trockeneis | |
Kinasen (mehrere) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Instrument setup guide- Safire2- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Instrument setup guide- PHERAstar- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Instrument setup guide- Omega- Adapta
Version: v1.1
DateigrößeVersion: 1.5 MB
Instrument setup guide- Envision - Adapta
Version: 3.16.12
DateigrößeVersion: 2 MB
Instrument setup guide- VarioskanFlash- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Instrument setup guide- InfiniteM1000- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 455.4 kB
Instrument setup guide- InfiniteF500- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 371.8 kB
Instrument setup guide- Synergy2- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Instrument setup guide- Synergy4- Adapta
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Biochemical assays for selectivity profiling across the entire PI3 kinase family
DateigrößeVersion: 215.9 kB
The Adapta™ universal kinase assay: A superior alternative to luciferase-based kinase assays
DateigrößeVersion: 207.1 kB
SelectScreen Kinase Profiling Service Adapta Protocol and Assay Conditions
DateigrößeVersion: 337.2 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Adapta™ Universal Kinase Assay Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur