Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
204.00 CHF - 1734.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff |
---|---|
Ausführung | Mineralbeschichtet |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche |
Länge (metrisch) | 18,3 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17108690
|
3M™ Safety-Walk™
7100032939 |
Schwarz | 19 mm |
204.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17118780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158876 |
Transparent | 19 mm |
233.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17148760
|
3M™ Safety-Walk™
7100146041 |
Transparent | 152 mm |
446.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17128680
|
3M™ Safety-Walk™
7100247071 |
Schwarz | 305 mm |
805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17158760
|
3M™ Safety-Walk™
7100146101 |
Transparent | 305 mm |
905.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17138780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158963 |
Gelb | 305 mm |
914.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17128790
|
3M™ Safety-Walk™
7100158973 |
Schwarz | 508 mm |
1310.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17158680
|
3M™ Safety-Walk™
7100139113 |
Schwarz | 914 mm | N/A | ||||||
17128780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158961 |
Gelb | 19 mm |
279.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17158700
|
3M™ Safety-Walk™
7100067526 |
Schwarz | 25 mm |
306.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17168590
|
3M™ Safety-Walk™
7000042869 |
Transparent | 25 mm |
326.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17188600
|
3M™ Safety-Walk™
7000052247 |
Gelb | 25 mm |
365.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17118560
|
3M™ Safety-Walk™
7000002135 |
Transparent | 51 mm |
351.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17198670
|
3M™ Safety-Walk™
7100000852 |
Gelb | 51 mm |
365.00 CHF
2 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17108680
|
3M™ Safety-Walk™
7100001946 |
Transparent | 102 mm |
341.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17188680
|
3M™ Safety-Walk™
7100011625 |
Schwarz | 152 mm |
401.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Anti-slip tape for light to heavy shoe-traffic areas
- High quality abrasive particles to ensure long-lasting friction in any application
- Highly durable surface withstands the rigors of equipment traffic
- High performance, pressure-sensitive adhesive for easy application
- Custom shapes and sizes are also available
- NFSI High Traction Certification
Spezifikation
Druckempfindlicher Klebstoff | |
Mineralbeschichtet | |
Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche | |
18,3 m |