Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marke: 3M™ Safety-Walk™ 7100011625
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rutschhemmendes Klebeband für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
- Qualitativ hochwertige Schleifpartikel für lang anhaltende Reibung in jedem Anwendungsbereich
- Die extrem haltbare Oberfläche hält den Belastungen von Geräteverkehr stand
- Hochleistungsfähiger, druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
- Kundenspezifische Formen und Größen sind ebenfalls erhältlich
- NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
Spezifikation
18,3 m x 152 mm | |
Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche | |
18,3 m | |
5,984 in. | |
Druckempfindlicher Klebstoff | |
Boden-Klebeband |
Mineralbeschichtet | |
60 ft. | |
Je 1 | |
152 mm | |
Schwarz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600 > 152 mm, schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur