Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marke:  3M™ Safety-Walk™ 7100139113
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17158680
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Rutschhemmendes Klebeband für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel für lang anhaltende Reibung in jedem Anwendungsbereich
  • Die extrem haltbare Oberfläche hält den Belastungen von Geräteverkehr stand
  • Hochleistungsfähiger, druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • Kundenspezifische Formen und Größen sind ebenfalls erhältlich
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18,3 m x 914 mm
Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
Je 1
914 mm
Schwarz
Mineralbeschichtet
18,3 m
36 in.
Druckempfindlicher Klebstoff
Boden-Klebeband
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600 > 914 mm, schwarz