Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marke:  3M™ Safety-Walk™ 7100032939
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17108690
  • 204.00 CHF / 4 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Rutschhemmendes Klebeband für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel für lang anhaltende Reibung in jedem Anwendungsbereich
  • Die extrem haltbare Oberfläche hält den Belastungen von Geräteverkehr stand
  • Hochleistungsfähiger, druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • Kundenspezifische Formen und Größen sind ebenfalls erhältlich
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18,3 m x 19 mm
Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
18,3 m
0,75 in.
Druckempfindlicher Klebstoff
Boden-Klebeband
Mineralbeschichtet
60 ft.
4/Packung
19 mm
Schwarz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600 > 19 mm, schwarz