Learn More
Fisherbrand™ Objektträgerhalter
Die Beschriftungslaschen an den einzelnen Haltern ermöglichen die Kennzeichnung und Klassifizierung der Objektträger
15.20 CHF - 21.90 CHF
Spezifikation
Gerät fasst | 4 Slides/Card |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 12,5 in. (Objektträgerhalter) |
Länge (angloamerikanisch) Objektträger | 3 in. |
Länge (metrisch) | 127 mm (Objektträgerhalter) |
Länge (metrisch) Objektträger | 75 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11774356
|
Fisherbrand™
1007 |
File box | N/A | |||||||
11784356
|
Fisherbrand™
90023-71 |
Ohne Aufbewahrungsbox |
15.20 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Beschriftungslaschen an den einzelnen Haltern ermöglichen die Kennzeichnung und Klassifizierung der Objektträger
- Jeder Halter für vier Objektträger der Größe 3 × 1 in. (75 × 25 mm)
- Lieferung mit oder ohne Kunststoffbox
- Objektträgerhalterset mit 12 Objektträgerhaltern für 5 × 3 in. (127 × 76mm)
- Die Halterungen können auch im Fisherbrand Microslide Cabinet aufbewahrt werden (Kat. Nr. 12-588-30)
Spezifikation
4 Slides/Card | |
3 in. | |
75 mm | |
75 x 25 mm and 3 x 1 in. | |
1 in. | |
25 mm |
12,5 in. (Objektträgerhalter) | |
127 mm (Objektträgerhalter) | |
Karton mit Kunststoff-Schutzrahmen | |
3 in. (Objektträgerhalter) | |
76 mm (Objektträgerhalter) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträgerhalter