Learn More
Fisherbrand™ Objektträgerhalter
Die Beschriftungslaschen an den einzelnen Haltern ermöglichen die Kennzeichnung und Klassifizierung der Objektträger
Marke: Fisherbrand™ 1007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Beschriftungslaschen an den einzelnen Haltern ermöglichen die Kennzeichnung und Klassifizierung der Objektträger
- Jeder Halter für vier Objektträger der Größe 3 × 1 in. (75 × 25 mm)
- Lieferung mit oder ohne Kunststoffbox
- Objektträgerhalterset mit 12 Objektträgerhaltern für 5 × 3 in. (127 × 76mm)
- Die Halterungen können auch im Fisherbrand Microslide Cabinet aufbewahrt werden (Kat. Nr. 12-588-30)
Spezifikation
4 Slides/Card | |
12,5 in. (Objektträgerhalter) | |
127 mm (Objektträgerhalter) | |
Karton mit Kunststoff-Schutzrahmen | |
3 in. (Objektträgerhalter) | |
76 mm (Objektträgerhalter) |
File box | |
3 in. | |
75 mm | |
75 x 25 mm and 3 x 1 in. | |
1 in. | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträgerhalter > Mit Box
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur