Learn More
Fisherbrand™ Objektträgerhalter
Die Beschriftungslaschen an den einzelnen Haltern ermöglichen die Kennzeichnung und Klassifizierung der Objektträger
Marke:  Fisherbrand™ 90023-71
14.59 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784356
  • 15.20 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Beschriftungslaschen an den einzelnen Haltern ermöglichen die Kennzeichnung und Klassifizierung der Objektträger
  • Jeder Halter für vier Objektträger der Größe 3 × 1 in. (75 × 25 mm)
  • Lieferung mit oder ohne Kunststoffbox
  • Objektträgerhalterset mit 12 Objektträgerhaltern für 5 × 3 in. (127 × 76mm)
  • Die Halterungen können auch im Fisherbrand Microslide Cabinet aufbewahrt werden (Kat. Nr. 12-588-30)
Spezifikation
Spezifikation
Vier Mikroskop-Objektträger pro Karte (75 x 25 mm und 3 x 1 Zoll Objektträger beliebiger Dicke)
12,5 in. (Objektträgerhalter)
127 mm (Objektträgerhalter)
Karton mit Kunststoff-Schutzrahmen
3 in. (Objektträgerhalter)
76 mm (Objektträgerhalter)
Ohne Aufbewahrungsbox
3 in.
75 mm
75 x 25 mm und 3 x 1 in Objektträger jeder Dicke
1 in.
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträgerhalter > Ohne Box