Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Schwimmer und Spritzen als Zubehör
Slide-A-Lyzer Schwimmerbojen und Spritzen sind für eine Vielzahl von Dialysekassetten für Volumina von 0,1 bis 20 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 66490
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733495
  • 60.75 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekassettenspritzen sind für das effiziente Laden von Proben in Slide-A-Lyzer-Kassetten und das Entfernen der Probe nach der Dialyse konzipiert. Kassetten-Schwimmerboje-Zubehör ist für die Verwendung mit Slide-A-Lyzer Dialysekassetten zum Entfernen von Kontaminanten mit geringer Molekülmasse und Durchführen von Pufferaustausch, Entsalzung und Anreicherung vorgesehen. Schwimmerbojen für Slide-A-Lyzer MINI Dialysegeräte bestehen aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte), das mit den meisten wässrigen Pufferbedingungen kompatibel ist. Die Schwimmer lassen sich auswaschen und wiederverwenden. Mit diesen Schwimmerbojen können Anwender eine einzelne Probe (Röhrchen) oder mehrere Proben (25 Arrays) dialysieren. Die gut lesbaren Spalten- und Zeilenmarkierungen der Geräte erleichtern das Verfolgen der Kennzeichnung verschiedener Proben.
Minimieren Sie den Probenverlust in und aus Dialysekassetten für Slide-A-Lyzer mit Slide-A-Lyzer Dialysekassettenspritzen für 1 ml bis 20 ml Probenvolumina. Slide-A-Lyzer Kassettenschwimmbojen sind für schwimmende 0,5 bis 12 ml-Kassetten in Dialysat ausgelegt.
Merkmale des Slide-A-Lyzer Kassettenzubehörs:
• Spritzen eignen sich für unterschiedliche Probenvolumina
• Bojen verhindern, dass der Rührstab die Dialysemembran zerreißt
• Angepasst an die Slide-A-Lyzer Kassette – für sicheren Sitz und Minimierung des Probenverlustes
• Chemisch inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laden von Proben in 3-ml-Kassetten
Dialyse
5 ml
10 Spritzen
Cassette Syringe
Bei Raumtemperatur lagern.
Kassette, Zubehör
Slide-A-Lyzer™
5 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL390623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number66490
ChargennummerZG386938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number66490
ChargennummerZG386937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2024 Catalog Number66490
ChargennummerZB386907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number66490
ChargennummerZA386491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number66490
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Schwimmer und Spritzen als Zubehör > Kassettenspritzen, 5 ml