Learn More
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
auf Anfrage
Spezifikation
Innentiefe (metrisch) 531 mm
Farbe Hellgrau
Produkttyp Untertischschrank für Säuren und Alkalien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 600 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produkte 4
Produktcode Marke Konfiguration Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konfiguration Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
10766451
Unterlagen ansehen
asecos™
30619-001-30621
4 x ausziehbarer Boden (Platte/PP) Pulverbeschichtetes Stahlblech Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15985696
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
asecos™
3062389230624
1 Ausziehboden mit Bodenauffangwanne aus PP, Beladungsfähigkeit: 25 kg, Kapazität: 11 Liter (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) Spanholz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
12653515
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
asecos™
3062289230625
2 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) FP-Platte
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15995696
Unterlagen ansehen
asecos™
3062389230625
2 Ausziehboden mit Bodenauffangwanne aus PP, Beladungsfähigkeit: 25 kg, Kapazität: 11 Liter (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) Spanholz
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Funktion/Aufbau
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Spezialplatten aus hochbeständigem Melaminharz
  • Anwenderfreundlich: Zugang zu allen Behältern; Flügeltür mit 93°-Öffnungswinkel; Schrankinneres vollständig einsehbar
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Zertifikate
  • Typentest gemäß
  • EN 16121/16122
  • GS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
531 mm
Untertischschrank für Säuren und Alkalien
600 mm
Hellgrau
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen