Learn More
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke:  asecos™ 30619-001-30621
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766451
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Hergestellt aus hochresistenten Spezialplatten aus Melaminharz
  • Anwenderfreundlich: Zugang zu allen Behältern, Öffnung der Flügeltür von 135°, Schrankinnenraum komplett sichtbar
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün) abschließbar
  • Mobil: Rollen mit Sockel (optional lieferbar), für einfaches Bewegen des Schrankes
  • Belüftung: Anschlussfertige Luftkanäle (DN 50) an eine technische Abgasanlage
Spezifikation
Spezifikation
GS-Zeichen, CE-konform, EN 14727-konform
531 mm
Flügel
600 mm
Modell: SL.060.110.UB.2T
60 kg
489 mm
Pulverbeschichtetes Stahlblech
4 x ausziehbarer Boden (Platte/PP)
531 x 489 x 562 mm
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
531 mm
Powder-coated
1100 mm
Hellgrau
Untertischschrank für Säuren und Alkalien
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen > 4 x pull-out shelf (panel/PP)