Learn More
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3062289230625
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Funktion/Aufbau
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Spezialplatten aus hochbeständigem Melaminharz
- Anwenderfreundlich: Zugang zu allen Behältern; Flügeltür mit 93°-Öffnungswinkel; Schrankinneres vollständig einsehbar
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Zertifikate
- Typentest gemäß
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
Spezifikation
konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert | |
531 mm | |
570 x 590 x 600 mm | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
562 mm | |
1 | |
Ausziehbar | |
53,50 kg | |
488 mm | |
FP-Platte |
2 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
531 x 488 x 562 mm | |
Flügel, Mit Scharnier links | |
600 mm | |
SL.060.059.UB.T | |
2 | |
Melaminharzbeschichtet, Polypropylen | |
590 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Untertischschrank für Säuren und Alkalien |
Videos
-
asecos SL-LINE SL-CLASSIC safety storage cabinets