Learn More
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke:  asecos™ 3062389230625
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15995696
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Funktion/Aufbau
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Spezialplatten aus hochbeständigem Melaminharz
  • Anwenderfreundlich: Zugang zu allen Behältern; Flügeltür mit 93°-Öffnungswinkel; Schrankinneres vollständig einsehbar
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Zertifikate
  • Typentest gemäß
  • EN 16121/16122
  • GS-zertifiziert
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen > Im Lieferumfang enthalten: 2 Auszugswanne mit PP-Bodenauffangwanne, Tragfähigkeit: 25 kg, Kapazität: 11 Liter (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)