Learn More
Notrax Skystep™ Ergonomic Rubber Mat with Moulded Edges
Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers. These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight.
Marke: Notrax 455S0034BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die auf Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ausgelegte Skystep™ Matte nutzt die Kraft der Luft
- Skystep™ ist so konzipiert, dass sich die Matte am Boden festsaugt, um ein Verrutschen zu verhindern, während Luft in ihren Kammern eingefangen wird
- Diese Lufttaschen in Kombination mit der Elastizität des Gummis sorgen für einen ultimativen Polsterungseffekt und ermöglichen ein geringes Gewicht der Matte
- Mit abgeschrägten Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern auf der Matte zu verhindern
- Einfache Verlegung, keine Installation erforderlich
- Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
- Frei von DOP, frei von DMF, frei von ozonabbauenden Stoffen, frei von Silikon und frei von Schwermetallen
- Zusammensetzung aus 100 % Naturkautschuk
- Allgemeine Verwendungszwecke
Spezifikation
Schwarz | |
120 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
47 in. | |
Naturkautschuk | |
90 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Skystep™ Ergonomic Rubber Mat with Moulded Edges > Matte; Länge: 120 cm; Breite: 90 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur