Learn More
Notrax Superflow™ XT Reversible Anti-Slip Drainage Mat
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear.
Marke: Notrax 566S0035BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die rutschfeste Wendematte ist bemerkenswert komfortabel und beidseitig verwendbar für eine längere Lebensdauer
- Das perforierte Gewebe an der Oberfläche ist rutschfest und ermöglicht die sofortige Aufnahme von Flüssigkeiten in nassen Bereichen
- Niedriges Profil für leichten Zugang von Wagen und geringes Gewicht für einfaches Anheben und Reinigen
- Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
- Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
- Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
Spezifikation
152 x 91 cm | |
5 ft. | |
Naturkautschuk | |
91 cm |
Schwarz | |
152 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Superflow™ XT Reversible Anti-Slip Drainage Mat > Matte; Länge: 152 cm; Breite: 91 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur