Learn More
Mancozeb, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17555555
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mancozeb, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555555
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17555555
Marke: Thermo Scientific Acros 468852500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 8018-01-7
Summenformel C8H12MnN4S8Zn
Molekulargewicht (g/mol) 541.01
MDL-Nummer 00078616
InChI-Schlüssel CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name Mangan(2+) Zink(2+) Bis(({2-[(sulfanidylmethanthioyl)amin]ethyl}carbamothioyl)sulfanid)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mancozeb
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb bis grau
Merck Index 13-5738
Menge 250 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number468850010,468852500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mancozeb
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mancozeb
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mancozeb, Thermo Scientific™ >