Beschreibung
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SKF 81297 hydrobromide |
Menge | 10 mg |
Synonym | skf 81297 hydrobromide, +/--6-chloro-pb hydrobromide, 6-chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, y-6-chloro-pb hydrobromide, ?-6-chloro-pb hydrobromide, inverted question mark-6-chloro-pb hydrobromide, inverted question mark-skf-81297 hydrobromide, inverted exclamation marka-skf-81297 hydrobromide, inverted exclamation marka-6-chloro-pb hydrobromide, inverted exclamation marka-skf 81297 hydrobromide |
Formelmasse | 370.67 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SKF 81297 hydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur