Learn More
Thermo Scientific™ Single-Use BioProcess Container, 2D, Aegis™ 5-14, 2 ports
Der Thermo Scientific Einweg-BPC besteht aus Aegis 5-14 Folie, einer einbahnigen, fünflagigen Folie ohne tierische Bestandteile.
Marke:  Thermo Scientific™ SH31265.17
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17859776
  • 487.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific Einweg-BPC besteht aus Aegis 5-14-Folie, einer einbahnigen, fünfschichtigen Folie, die frei von tierischen Bestandteilen ist.
Merkmale:
  • Alle BPCs werden in einem ISO 7-konformen Reinraum (Klasse 10.000) gefertigt, der cGMP-Standards erfüllt.
  • Hergestellt mit branchenführenden Aegis 5-14 Folien
  • C-Flex-Schläuchen, die mit Schlauchschweißer und verschiedenen Anschlussoptionen verwendet werden können
  • Flexible und wirtschaftliche Lösung zur Aktualisierung oder Erhöhung Ihrer Bioreaktorkapazität
  • Geeignet für Suspensions- und adhärente Kulturen
  • Konfigurierbar, um Ihre Prozessanforderungen zu erfüllen, einschließlich Optionen für die Einwegerfassung (DO, pH, und Druck)
Anpassung von Standard-BPC-Systemen für optimierte Einwegtechnologie
Wählen Sie aus einer großen Komponentenbibliothek – mit über 2.000 einzigartigen Komponenten, die Folgendes enthalten:
  • Anschlüsse: gerade, reduzierend, Winkelstücke, T-Stücke, X-Form und Kreuzform
  • Verbindungsstücke: Schnellkupplungen, aseptische Schnellkupplungen, Verbindungsstücke mit und ohne Dampfdurchlass
  • Filter: zur Reduktion der Gesamtkeimzahl; Filter mit Sterilisationsgütegrad und Gasfilter
  • Schläuche: thermoplastische Elastomere, platingehärtetes Silikon
  • Probenanschlüsse: mit Septum sowie nadelfreie Anschlüsse
  • Klemmen: Schiebe- und Quetschklemmen sowie Crimpschellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 L
TPE
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Single-Use BioProcess Container, 2D, Aegis™ 5-14, 2 ports > 3000 mL