Learn More
Thermo Scientific™ TH-660 Ausschwingrotor-Paket
Mit dem TH-660 Ausschwingrotor-Paket verarbeiten Sie Proben effizient.
Marke: Thermo Scientific™ 10502
34371.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ TH-660 Ausschwingrotor-Paket verarbeiten Sie Proben effizient.
Bestellinformationen:
Die Re-Seal 11 × 32 mm Röhrchen-Zwinge (45537) ist separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall WX80/90/100 Ultrazentrifugenreihe
Empfohlen für:
Rate-Zonal-Isolierung von Proteinen und RNA.
Hinweis:
Das Demontagewerkzeug für den konischen Adapter (Teile sind nur direkt bei Seton Scientific erhältlich) kann unter der Nr. 4209 bestellt werden
Spezifikation
TH-660 Ausschwingrotor-Paket | |
Ausschwingrotor | |
488.576 × g | |
121,5 mm | |
44,4 | |
11 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
374.173 × g |
Titan | |
6 x 4,4 ml | |
60.000 U/min | |
64,6 mm | |
60 mm | |
12,8 lb. (5,8 kg) | |
90° | |
259.770 × g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30