Learn More
Fisherbrand™ ST-30C-Serie Stereomikroskop
Für Lernumgebungen entwickelt und konstruiert. Das Fisherbrand™ ST-30C Serie Stereo-Mikroskop ist wahlweise mit der innovativen kabellosen LED-Beleuchtung oder einem konventionellen Wolfram-Beleuchtungssystem lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ PS30425201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11702656
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt und Entworfen für die Lehre
  • Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung für hellere und schärfere Bilder durch ‘kaltes’ Licht oder einem herkömmlichen Wolfram-Beleuchtungssystem
Spezifikation
Spezifikation
Schwarze, weiße und geschliffene Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung
Optisch: Greenough
5.9 lb.
19 x 11,5 x 28,5 cm (7,4 x 4,5 x 11,2 in.)
Mikroskop
Binokular, Rückansicht, 45° geneigt
50 Hz
Je 1
220 V
2 x bis 4 x
2,7 kg
220 V
ST-30C-2LOO.
Wolfram
WF10X/20 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ST-30C-Serie Stereomikroskop > Modell: ST-30C-2LOO; Beleuchtung: Wolfram; 220 V