Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich
GREENER_CHOICE
5' Nuklease-Assay zur Unterscheidung zwischen zwei Allelen eines bestimmten SNP zur Verwendung in Genotypisierungsstudien
700.00 CHF - 3055.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10167144
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4351374
2400 Reaktionen (groß; 80X)
3055.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10269184
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4351376
1000 Reaktionen (mittel, 40X)
1620.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10772487
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4351379
300 Reaktionen (klein, 40x)
888.00 CHF
300 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10176954
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4351380
12,000 Reaktionen (groß; 80x)
2365.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10310215
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4351382
5000 Reaktionen (mittelgroß, 40x)
1338.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10658265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4351384
1500 Reaktionen (klein, 40x)
700.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
  • Easy-to-use, single-tube format
  • Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
  • Simple workflow enables quick results
  • Unsere große Auswahl an SNP-Assays verbessert Ihre Validierungs- und Screening-Untersuchungen zu Anwendungen für Krankheitsassoziationen und Populationsstratifizierung
  • Anwenderfreundliches Einzelröhrchenformat
  • Das stabile Assay-Design liefert hochgenaue, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
  • Ein einfacher Arbeitsablauf liefert schnelle Ergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
Genotypisierung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich