Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich
5' Nuklease-Assay zur Unterscheidung zwischen zwei Allelen eines bestimmten SNP zur Verwendung in Genotypisierungsstudien
Marke: Applied Biosystems™ 4351376
917.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nm); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm); ein Applied Biosystems 6FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Beschreibung
- Unsere große Auswahl an SNP-Assays verbessert Ihre Validierungs- und Screening-Untersuchungen zu Anwendungen für Krankheitsassoziationen und Populationsstratifizierung
- Anwenderfreundliches Einzelröhrchenformat
- Das stabile Assay-Design liefert hochgenaue, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
- Ein einfacher Arbeitsablauf liefert schnelle Ergebnisse
Spezifikation
Keine | |
1 Röhrchen mit 40x (Größen S und M) oder 80x (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Gefroren | |
Nachhaltige Verpackung | |
FAM, VIC | |
Festphasenextraktion (SPE) | |
1000 Reaktionen (mittel, 40X) | |
Human | |
Genotypisierung | |
5000 Reaktionen |
Keine | |
VIC™ – MGB-Sonde erkennt Allel 1, FAM – MGB-Sonde erkennt Allel 2 | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automatischer Thermo-Cycler* * Wenn zur PCR-Amplifikation ein Thermo-Cycler verwendet wird, müssen die optionalen Vor- und Nachlesevorgänge separat auf einem Echtzeit-PCR -system erfolgen, um Fluoreszenzsignale erkennen und aufzeichnen zu können. |
|
VIC™ (5'), FAM (5'), MGB („Minor Groove Binder“, bindet an die kleine Furche der DNA) (3') | |
TaqMan™ | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Raumtemperatur | |
Über 4,5 Millionen genomweite menschliche Assays verfügbar | |
40X | |
Human |