Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich
5' Nuklease-Assay zur Unterscheidung zwischen zwei Allelen eines bestimmten SNP zur Verwendung in Genotypisierungsstudien
Marke:  Applied Biosystems™ 4351384
395.28 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10658265
  • 648.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nm); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm); ein Applied Biosystems 6FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Beschreibung
Beschreibung
  • Unsere große Auswahl an SNP-Assays verbessert Ihre Validierungs- und Screening-Untersuchungen zu Anwendungen für Krankheitsassoziationen und Populationsstratifizierung
  • Anwenderfreundliches Einzelröhrchenformat
  • Das stabile Assay-Design liefert hochgenaue, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
  • Ein einfacher Arbeitsablauf liefert schnelle Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nM); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nM); One Applied Biosystems FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allel 2-Sequenz (Sonden mit 200 nM Endkonzentration) Bei -15 bis -25 °C lagern
1500 Reaktionen (klein, 40x)
300 reactions
Single-Tube TaqMan SNP Genotyping Assays
Genotypisierung
Maus