Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich
GREENER_CHOICE
5' Nuklease-Assay zur Unterscheidung zwischen zwei Allelen eines bestimmten SNP zur Verwendung in Genotypisierungsstudien
Marke:  Applied Biosystems™ 4351374
2693.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24609" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10167144
  • 2835.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nm); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm); ein Applied Biosystems 6FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Beschreibung
Beschreibung
  • Unsere große Auswahl an SNP-Assays verbessert Ihre Validierungs- und Screening-Untersuchungen zu Anwendungen für Krankheitsassoziationen und Populationsstratifizierung
  • Anwenderfreundliches Einzelröhrchenformat
  • Das stabile Assay-Design liefert hochgenaue, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
  • Ein einfacher Arbeitsablauf liefert schnelle Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keine
1 Röhrchen mit 40x (Größen S und M) oder 80x (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (2 Sonden und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Gefroren
Nachhaltige Verpackung
FAM, VIC
Festphasenextraktion (SPE)
2400 Reaktionen (groß; 80X)
Human
Genotypisierung
12.000 Reaktionen
Keine
VIC™ – MGB-Sonde erkennt Allel 1, FAM – MGB-Sonde erkennt Allel 2
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automatischer Thermo-Cycler*
* Wenn zur PCR-Amplifikation ein Thermo-Cycler verwendet wird, müssen die optionalen Vor- und Nachlesevorgänge separat auf einem Echtzeit-PCR
-system erfolgen, um Fluoreszenzsignale erkennen und aufzeichnen zu können.
VIC™ (5'), FAM (5'), MGB („Minor Groove Binder“, bindet an die kleine Furche der DNA) (3')
TaqMan™
RNase-frei, DNase-frei
Raumtemperatur
Über 4,5 Millionen genomweite menschliche Assays verfügbar
80X