Learn More
Silber-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.115 mm (0.0045 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335247
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.115 mm (0.0045 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335247
150 x 150 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Artikelnummer. 11335247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040936.GT
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored guaze
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 150 x 150 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Netzgröße 80 Mesh
Geruch Characteristic
Form Gaze
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ12I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
ChargennummerR19G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
ChargennummerR23E008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
ChargennummerI13S022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
ChargennummerX22H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
Name des Produkts
Silber-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.115 mm (0.0045 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >