Learn More
Silber-Nanopartikel, 10 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 390 bis 400 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15455825
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber-Nanopartikel, 10 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 390 bis 400 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455825
25 mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15455825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67111.AC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver nanoparticles applications include molecular diagnostics and photonic devices, which take advantage of the novel optical properties of these nanomaterials. An increasingly common application is the use of silver nanoparticles for antimicrobial coatings, and many textiles, keyboards, wound dressings, and biomedical devices now contain silver nanoparticles that continuously release a low level of silver ions to provide protection against bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zu den Anwendungen von Silbernanopartikeln gehören die Molekulardiagnostik und photonische Geräte, welche die neuen optischen Eigenschaften dieser Nanomaterialien nutzen. Eine zunehmend verbreitete Anwendung ist die Verwendung von Silbernanopartikeln für antimikrobielle Beschichtungen, und viele Textilien, Tastaturen, Wundauflagen und biomedizinische Geräte enthalten jetzt Silbernanopartikel, die kontinuierlich einen niedrigen Gehalt an Silberionen freisetzen, um den Schutz vor Bakterien zu gewährleisten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luftempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nanoparticles
Farbe Gelb
Namenshinweis 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 390 to 400nm absorption
Menge 25 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 10nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Name des Produkts
Silber-Nanopartikel, 10 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 390 bis 400 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >