Learn More
Silberfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336577
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336577
150 x 150 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11336577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000501.GT
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver foil
Namenshinweis 0.075mm (0.003 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 150 x 150 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Characteristic
Gewicht ≈3g/25x150mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY01K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer000501.FS,000501.GT
ChargennummerY01K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer000501.FS,000501.GT
ChargennummerY01K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Artikelnummer000501.FS,000501.GT
ChargennummerY01K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Artikelnummer000501.FS,000501.GT
ChargennummerT10J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Artikelnummer000501.FS,000501.GT,000501
Name des Produkts
Silberfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >