Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
85.55 CHF - 88.75 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas
Material SilTite Metall
Typ Ferrule
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12018049
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MF229
0,25 mm
85.55 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10025844
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
290MF230
0,32 mm
88.75 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11560964
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MF231
0,53 mm
88.75 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas
SilTite Metall
Ferrule
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen