Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 290MF231
84.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
Spezifikation
Ferrule | |
0,53 mm | |
SilTite Metall |
Für 0,53 mm Innendurchmesser Kapillare; 10/Packung | |
GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.