Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 290MF229
81.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12018049
  • 81.64 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
0,25 mm
SilTite Metall
Für 0,25 mm ID Kapillare; 10/Packung
GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.