Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 290MF230
80.44 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10025844
  • 88.75 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ SilTite-Ferrulen sind für die Verwendung mit den Kapillarsäulenanschlüssen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
0,32 mm
SilTite Metall
Für 0,32 mm Innendurchmesser Kapillare; 10/Packung
GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulen > Für 0,32 mm Innendurchmesser Kapillare, 10/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.