Learn More
Silikonstab, 2.5 cm (0.98 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343478
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonstab, 2.5 cm (0.98 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343478
100 mm
Click to view available options
Menge:
25 mm
100 mm
150 mm
Artikelnummer. 11343478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039102.DM
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon rod
Namenshinweis 2.5cm (0.98 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈11.43g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH31S026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039102.DO,039102.DM,039102.DH
ChargennummerL17N05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039102.DO,039102.DM,039102.DH
ChargennummerF18M56 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039102.DO,039102.DM,039102.DH
ChargennummerQ25F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039102.DO,039102.DM,039102.DH
ChargennummerH31S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number039102.DO,039102.DM,039102.DH
Name des Produkts
Silikonstab, 2.5 cm (0.98 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >